241903
Aluminum nitride
powder, 10 μm, ≥98%
Sinônimo(s):
Aluminium nitride, Azanylidynealumane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
tamanho de partícula
10 μm
pf
>2200 °C (lit.)
densidade
3.26 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#[Al]
InChI
1S/Al.N
chave InChI
PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- ceramic material in the preparation of nano capsulated phase change material for building thermal management systems.
- matrix in the preparation of metacomposites along with graphene platelets to improve their thermal conductive properties.
- foaming agent in the preparation of foam glass using glass waste.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.