Documentos Principais
520209
Sigma-Aldrich
Aluminum titanate
powder
Sinônimo(s):
Aluminum titanium oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al2TiO5
Número CAS:
Peso molecular:
181.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.5O.Ti
chave InChI
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Material has high reactivity, low thermal conductivity, high thermal shock resistance, and low thermal expansion.
Used as a barrier material on β-silicon nitride.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
520209-250G4061833598856