Documentos Principais
634131
Sigma-Aldrich
Aluminum titanate
nanopowder, <25 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Sinônimo(s):
Aluminum titanium oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al2TiO5
Número CAS:
Peso molecular:
181.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98.5% trace metals basis
forma
nanopowder
tamanho de partícula
<25 nm (BET)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.5O.Ti
chave InChI
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Material has high reactivity, low thermal conductivity, high thermal shock resistance, and low thermal expansion.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.