Documentos Principais
348937
Sigma-Aldrich
Lithium isopropoxide
95%
Sinônimo(s):
Lithium 2-propanolate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHOLi
Número CAS:
Peso molecular:
66.03
Beilstein:
3618614
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
core: lithium
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
chave InChI
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Artigos
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications