Documentos Principais
712140
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-glucopyranoside
≥90% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H32O6
Número CAS:
Peso molecular:
464.55
Beilstein:
1442065
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
lumps
atividade óptica
[α]/D 23.0±2.0°, c = 1 in chloroform
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4
InChI
1S/C28H32O6/c1-30-28-27(33-20-23-15-9-4-10-16-23)26(32-19-22-13-7-3-8-14-22)25(24(17-29)34-28)31-18-21-11-5-2-6-12-21/h2-16,24-29H,17-20H2,1H3/t24-,25-,26+,27-,28+/m1/s1
chave InChI
MOKYEUQDXDKNDX-DFLSAPQXSA-N
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)