Documentos Principais
434116
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium hexafluorophosphate
99%
Sinônimo(s):
N,N,N-triethyl-ethanaminium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)4N(PF6)
Número CAS:
Peso molecular:
275.22
Beilstein:
3748868
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
≥300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.F6P/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Employed extensively in electrolytes for electrochemical synthesis. Recent examples include one-pot electrochemical generation of a porphyrin dimer and reduction of esters in aprotic solvents.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Journal of Physical Chemistry, 100, 10288-10288 (1996)
Chemical Communications (Cambridge, England), 2007-2007 (1996)