T19550
Tetramethylammonium tetrafluoroborate
97%
Sinônimo(s):
Tetramethylammonium fluoroborate, [Me4N][BF4]
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)4N(BF4)
Número CAS:
Peso molecular:
160.95
Beilstein:
3715404
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
≥300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H12N.BF4/c1-5(2,3)4;2-1(3,4)5/h1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
XWFABLFRYCHILB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Ludmila Šimková et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 323, 106895-106895 (2021-01-12)
The molecule of 2,2-dinitroethene-1,1-diamine (FOX-7) is one of the most interesting molecules with multiple redox centres stabilized by push-pull effect. To reveal the detailed mechanism of its electrochemical process radical intermediates formed in the course of its electrochemical reduction in
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T19550-25G | 4061833008386 |
T19550-100G |