Documentos Principais
134473
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium p-toluenesulfonate
97%
Sinônimo(s):
p-Toluenesulfonic acid tetraethylammonium salt
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)4N(CH3C6H4SO3)
Número CAS:
Peso molecular:
301.44
Beilstein:
4303354
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
110-114 °C (lit.)
densidade volumétrica
0.480 g/cm3
cadeia de caracteres SMILES
CC[N+](CC)(CC)CC.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H20N.C7H8O3S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
chave InChI
QKFFSWPNFCXGIQ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tetraethylammoniump-toluenesulfonate (Et4NOTs) is used as a supporting electrolyte.
Aplicação
Tetraethylammonium p-toluenesulfonate is used as a supporting electrolyte:
  • In the electrochemical polymerization of aniline.
  • In the synthesis of dihydro- and tetrahydropyridine dicarboxylic acid derivatives.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Highly selective and facile synthesis of dihydro-and tetrahydropyridine dicarboxylic acid derivatives using electroreduction as a key step
Kita Y, et al.
Tetrahedron, 57(11), 2095-2102 (2001)
Novel potentiometric sensing of creatinine
Pandey PC and Mishra AP
Sensors and Actuators B, Chemical, 99(2-3), 230-235 (2004)