Documentos Principais
50051
Sigma-Aldrich
Glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Benzyl glycinate p-toluenesulfonate salt
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2COOCH2C6H5 · CH3C6H4SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
337.39
Beilstein:
3600116
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
132-134 °C
solubilidade
methanol: 0.1 g/mL, clear
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.NCC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C9H11NO2.C7H8O3S/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-5H,6-7,10H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
chave InChI
WJKJXKRHMUXQSL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yang Lin et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-10-04)
The discovery of IDO1 and HDAC1 dual inhibitors may provide a novel strategy for cancer treatment by taking advantages of both immunotherapeutic and epigenetic drugs. In this paper, saprorthoquinone (1) and 13 of its analogues from Salvia prionitis Hance were