G3267
Glycine benzyl ester hydrochloride
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
Benzyl glycinate
About This Item
Produtos recomendados
product name
Glycine benzyl ester hydrochloride,
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
forma
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,10H2;1H
chave InChI
VLQHNAMRWPQWNK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3