368350
Poly(9-vinylcarbazole)
average Mn 25,000-50,000
Sinônimo(s):
PVK
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average Mn 25,000-50,000
Nível de qualidade
pf
>300 °C
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Energia orbital
HOMO 5.8 eV
LUMO 2.2 eV
Desempenho do dispositivo OLED
ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO:Ir(btpy)3 (5 wt%)/Ca
ITO/PEDOT:PSS/PVK:FIr6 (10 wt%)/TPBI/CsF:Al
ITO/PEDOT:PSS/PVK:Ir(mppy)2 (6 wt%)/Bphen/LiF:Al
Mw/Mn
~2
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2c(c3c1cccc3)cccc2)C=C
InChI
1S/C14H11N/c1-2-15-13-9-5-3-7-11(13)12-8-4-6-10-14(12)15/h2-10H,1H2
chave InChI
KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
368350-5G | 4061831832822 |