901101
TFB
Sinônimo(s):
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(4,4′-(N-(4-sec-butylphenyl)diphenylamine)]
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw >30,000 by GPC
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
yellow
pf
>300 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=C(C=CC(C3=CC=C(N(C4=CC=C(C(CC)C)C=C4)C5=CC=C(C)C=C5)C=C3)=C2)C6=C1C=C(C)C=C6
InChI
1S/C53H67N/c1-7-10-12-14-16-18-36-53(37-19-17-15-13-11-8-2)51-38-41(5)22-34-49(51)50-35-27-45(39-52(50)53)44-25-32-48(33-26-44)54(46-28-20-40(4)21-29-46)47-30-23-43(24-31-47)42(6)9-3/h20-35,38-39,42H,7-19,36-37H2,1-6H3
chave InChI
LMXSDGRJIJNLIY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.