663727
2,2,2-Trichloroethoxysulfonamide
97%
Sinônimo(s):
2,2,2-Trichloroethyl sulfamate, Sulfamic acid, 2,2,2-trichloroethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
52-58 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl3NO3S/c3-2(4,5)1-9-10(6,7)8/h1H2,(H2,6,7,8)
chave InChI
VOKONKGVTXWZJI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... STS(412)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.