Documentos Principais
M6288
Sigma-Aldrich
Ácido meta-fosfórico
BioXtra, ≥33.5%
Sinônimo(s):
Ácido metafosfórico
About This Item
Fórmula linear:
(HPO3)n
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
BioPerformance Certified
linha de produto
BioXtra
Formulário
powder or crystals
contém
≥57.0% NaPO3 as stabilizer
concentração
≥33.5%
Impurezas
<0.1% Insoluble matter
solubilidade
water: miscible
densidade
2 g/cm3
traços de ânion
chloride (Cl-): <0.001%
sulfate (SO42-): <0.005%
traços de cátion
Al: <0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
chave InChI
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Alexander N Patananan et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 569, 32-44 (2015-02-11)
l-Ascorbate, commonly known as vitamin C, serves as an antioxidant and cofactor essential for many biological processes. Distinct ascorbate biosynthetic pathways have been established for animals and plants, but little is known about the presence or synthesis of this molecule