152633
Olivetol
95%
Sinônimo(s):
1,3-Dihydroxy-5-pentylbenzene, 3,5-Dihydroxyamylbenzene, 5-Pentylresorcinol
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
46-48 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C11H16O2/c1-2-3-4-5-9-6-10(12)8-11(13)7-9/h6-8,12-13H,2-5H2,1H3
chave InChI
IRMPFYJSHJGOPE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
152633-5KG | |
152633-10G | |
152633-1G | 4061838740458 |