SMB00529
Bilobol
≥95% (LC/MS-UV)
Sinônimo(s):
5-(8-pentadecenyl)-1,3-benzenediol, 5-[(Z)-pentadec-8-enyl]benzene-1,3-diol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (LC/MS-UV)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(O)=CC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=C1
InChI
1S/C21H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-16-20(22)18-21(23)17-19/h7-8,16-18,22-23H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7-
chave InChI
TUGAUFMQYWZJAB-FPLPWBNLSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)