S7942
Sirtinol
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(2-Hydroxynaphthalen-1-ylmethylene)amino]-N-(1-phenethyl)benzamide
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(NC(=O)c1ccccc1\N=C\c2c(O)ccc3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C26H22N2O2/c1-18(19-9-3-2-4-10-19)28-26(30)22-13-7-8-14-24(22)27-17-23-21-12-6-5-11-20(21)15-16-25(23)29/h2-18,29H,1H3,(H,28,30)/b27-17+
chave InChI
UXJFDYIHRJGPFS-WPWMEQJKSA-N
Informações sobre genes
human ... SIRT1(23411) , SIRT2(22933)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?