Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccc(NC(=O)c2cccc(c2)S(=O)(=O)N3CCCCCC3)c1
InChI
1S/C19H21BrN2O3S/c20-16-8-6-9-17(14-16)21-19(23)15-7-5-10-18(13-15)26(24,25)22-11-3-1-2-4-12-22/h5-10,13-14H,1-4,11-12H2,(H,21,23)
chave InChI
IYAYHZZWYNXHEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)