SML1787
Sinensetin
≥98% (HPLC), powder, anti-inflammatory agent
Sinônimo(s):
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7-trimethoxychromen-4-one, 3′,4′,5,6,7-Pentamethoxyflavone, 6-Hydroxyluteolin 5,6,7,3′,4′-pentamethyl ether, Pedalitin permethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Sinensetin, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=C(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2)OC3=C1C(OC)=C(OC)C(OC)=C3
InChI
1S/C20H20O7/c1-22-13-7-6-11(8-15(13)23-2)14-9-12(21)18-16(27-14)10-17(24-3)19(25-4)20(18)26-5/h6-10H,1-5H3
chave InChI
LKMNXYDUQXAUCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)