Documentos Principais
PHR1338
Supelco
Triclosan
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Triclosan, 5-Cloro-2-(2,4-diclorofenoxi)fenol, Irgasan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H7Cl3O2
Número CAS:
Peso molecular:
289.54
Beilstein:
2057142
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1682206
família API
triclosan
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
chave InChI
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Padrões farmacêuticos secundários certificados para aplicação em controle de qualidade oferecem uma alternativa conveniente e econômica aos padrões de trabalho internos.
O triclosan é um agente antibacteriano e antifúngico de amplo espectro não iônico utilizado em produtos de higiene pessoal, como sabonetes antissépticos, pastas de dente, tecidos e plásticos.
Aplicação
Componente do meio de seleção de cefsulodina-irgasan-novobiocina para Yersinia, um patógeno humano que pode contaminar produtos alimentícios de origem animal.
Esses padrões secundários são qualificados como materiais de referência certificados. Eles são adequados para uso em diversas aplicações analíticas, incluindo não exclusivamente testes de liberação de produtos farmacêuticos, desenvolvimento de métodos farmacêuticos para análises qualitativas e quantitativas, testes de controle de qualidade de alimentos e bebidas, além de outras demandas de calibração.
O triclosan pode ser usado como padrão de referência farmacêutico para a determinação do analito em amostras de água residual e produtos alimentícios por diversos métodos cromatográficos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
É um inibidor do componente da enoil-ACP (proteína carreadora de acila) redutase da sintase de ácidos graxos tipo II (FAS-II) em bactérias e Plasmodium. Também inibe a sintase de ácidos graxos de mamíferos (FASN) e pode ter atividade anticarcinogênica.
Nota de análise
Esses padrões secundários são atribuíveis a diversos padrões primários da USP, EP (Ph. Eur.) e BP, quando disponíveis.
Outras notas
Este material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Nota de rodapé
Para ver um exemplo de certificado de análise deste material, insira LRAA9502 no espaço abaixo. Este é apenas um exemplo de certificado e pode não corresponder ao lote que você receberá.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Triclosan: applications and safety
Bhargava HN and Leonard PA
American Journal of Infection Control, 24(3), 209-218 (1996)
Determination of triclosan in foodstuffs
Sanches-Silva A, et al.
Journal of Separation Science, 28(1), 65-72 (2005)
Joseph V Rodricks et al.
Critical reviews in toxicology, 40(5), 422-484 (2010-04-10)
Triclosan (2,4,4'-trichloro-2'-hydroxy-diphenyl ether) is an antibacterial compound that has been used in consumer products for about 40 years. The tolerability and safety of triclosan has been evaluated in human volunteers with little indication of toxicity or sensitization. Although information in
Gilles Bedoux et al.
Environmental science and pollution research international, 19(4), 1044-1065 (2011-11-08)
A review was undertaken on the occurrence, toxicity, and degradation of triclosan (TCS; 5-chloro-2,4-dichlorophenoxy)phenol) in the environment. TCS is a synthetic, broad-spectrum antibacterial agent incorporated in a wide variety of household and personal care products such as hand soap, toothpaste
Z X Wang et al.
The British journal of surgery, 100(4), 465-473 (2013-01-23)
Surgical-site infections (SSIs) increase morbidity and mortality in surgical patients and represent an economic burden to healthcare systems. Experiments have shown that triclosan-coated sutures (TCS) are beneficial in the prevention of SSI, although the results from individual randomized controlled trials
Protocolos
Separation of Irgasan, ≥97.0% (HPLC)