Documentos Principais
8.16100
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
for synthesis
Sinônimo(s):
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H7Cl3O2
Número CAS:
Peso molecular:
289.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
222-182-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
powder
potência
3700 mg/kg LD50, oral (Rat)
9300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
55-60 °C
solubilidade
0.01 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(ccc(c1)Cl)Oc2c(cc(cc2)Cl)O
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
chave InChI
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2