Documentos Principais
C1389
Sigma-Aldrich
Carbenicilina
89.0-100.5% anhydrous basis
Sinônimo(s):
Carbenicilina dissódica, αα-Carboxibenzilpenicillina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H16N2Na2O6S
Número CAS:
Peso molecular:
422.36
Beilstein:
5722128
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51282413
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
fonte biológica
synthetic (chemical)
Nível de qualidade
Ensaio
89.0-100.5% anhydrous basis
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
chave InChI
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Descrição geral
A carbenicilina é um antibiótico carboxipenicilina semissintético de amplo espectro com atividade bactericida e resistente à beta-lactamase. É um antibiótico de amplo espectro, o que significa que ele é eficaz contra uma ampla variedade de bactérias, incluindo bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. A carbenicilina é particularmente útil contra Pseudomonas aeruginosa, uma bactéria Gram-negativa que é frequentemente resistente a outros antibióticos.
A carbenicilina é comumente usada em aplicações de biologia celular para prevenir o crescimento de contaminantes bacterianos. Também é usada na microbiologia para selecionar bactérias que foram transformadas com um vetor que abriga o gene que codifica a beta-lactamase, o que as torna resistentes à carbenicilina.
Aplicação
O sal dissódico da carbenicilina tem sido usado:
  • na preparação de placas e meios de ágar Luria-Bertani (LB)
  • como agente seletivo nos meios de cultura para evitar o crescimento de contaminantes bacterianos
  • em um estudo focado no desenvolvimento de anticorpos monoclonais
Ações bioquímicas/fisiológicas
A carbenicilina acila o domínio C-terminal da transpeptidase sensível à penicilina abrindo o anel lactâmico. Essa inativação impede a ligação cruzada das fitas de peptidoglicano, inibindo assim o terceiro e último estágio da síntese da parede celular bacteriana. Isso leva à síntese incompleta da parede celular bacteriana e, eventualmente, causa a lise celular.
Modo de ação: Antibiótico carboxipenicilina que inibe a síntese da parede celular bacteriana (reticulação do peptidoglicano) por meio da inativação das transpeptidases na superfície interna da membrana celular bacteriana.
Espectro antimicrobiano: Ativo contra bactérias Gram positivas e Gram negativas
Características e benefícios
  • Antibiótico de amplo espectro com atividade bactericida e resistente à betalactamase
  • Eficaz contra uma ampla gama de bactérias, incluindo Pseudomonas aeruginosa
  • Comumente usada em biologia celular e aplicações bioquímicas
  • Oferece maior estabilidade do que a ampicilina
Armazenamento e estabilidade
Bem fechada. Seque. Mantenha-o trancado ou em uma área acessível apenas a pessoas qualificadas ou autorizadas
Nota de análise
Estável a 37 °C por 3 dias
Outras notas
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado.
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
produto comparável
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hae-Youn Lee et al.
Autophagy, 12(8), 1390-1403 (2016-06-24)
Autophagy, which is critical for the proper turnover of organelles such as endoplasmic reticulum and mitochondria, affects diverse aspects of metabolism, and its dysregulation has been incriminated in various metabolic disorders. However, the role of autophagy of myeloid cells in
Tommaso Biancalani et al.
Molecular systems biology, 15(6), e8707-e8707 (2019-06-13)
Quantifying virulence remains a central problem in human health, pest control, disease ecology, and evolutionary biology. Bacterial virulence is typically quantified by the LT50 (i.e., the time taken to kill 50% of infected hosts); however, such an indicator cannot account
Nina Möker et al.
Journal of bacteriology, 192(7), 1946-1955 (2010-01-26)
Bacterial persister cells constitute a small portion of a culture which is tolerant to killing by lethal doses of bactericidal antibiotics. These phenotypic variants are formed in numerous bacterial species, including those with clinical relevance like the opportunistic pathogen Pseudomonas
John R Zupan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(22), 9060-9065 (2013-05-16)
Growth and cell division in rod-shaped bacteria have been primarily studied in species that grow predominantly by peptidoglycan (PG) synthesis along the length of the cell. Rhizobiales species, however, predominantly grow by PG synthesis at a single pole. Here we
Sarah Sainsbury et al.
Journal of molecular biology, 405(1), 173-184 (2010-10-27)
We report the first crystal structures of a penicillin-binding protein (PBP), PBP3, from Pseudomonas aeruginosa in native form and covalently linked to two important β-lactam antibiotics, carbenicillin and ceftazidime. Overall, the structures of apo and acyl complexes are very similar;