49659
2-Methylbutyric acid
analytical standard
Sinônimo(s):
NSC 7304
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.405 (lit.)
p.e.
176-177 °C (lit.)
densidade
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
chave InChI
WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)