394475
Perylene
sublimed grade, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Dibenz[de,kl]anthracene
About This Item
Produtos recomendados
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5%
Formulário
solid
perda
0.5 wt. % loss on heating, 232°C (TGA)
pf
276-279 °C (lit.)
λmax
436 nm
fluorescência
λem 447 nm in THF
Energia orbital
HOMO 5.3 eV
LUMO 2.3 eV
Desempenho do dispositivo OLED
ITO/NPD/ADN:Perylene/Alq3/Mg:Ag
cadeia de caracteres SMILES
c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
chave InChI
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Task-Specific Ionic Liquids (TSILs) for the selective liquid/liquid extraction of heavy metals from aqueous systems were first published by Robin D. Rogers et al. in the year 2001.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
394475-1G | 4061831982428 |
394475-5G | 4061833322819 |