149063
1,3-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-2,4-dihydroxycyclobutenediylium dihydroxide, bis(inner salt)
Dye content 90 %
Sinônimo(s):
Squarylium dye III
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
composição
Dye content, 90%
pf
>300 °C (lit.)
λmax
625 nm
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C2=C([O-])C(=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C)\C2=O
InChI
1S/C20H20N2O2/c1-21(2)15-9-5-13(6-10-15)17-19(23)18(20(17)24)14-7-11-16(12-8-14)22(3)4/h5-12H,1-4H3
chave InChI
HERJDZWHZQOZLU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
149063-250MG | |
149063-1G | 4061826238479 |