B12407
4-Benzoylbenzoic acid
99%
Sinônimo(s):
p-Benzoylbenzoic acid, Benzophenone-4-carboxylic acid
Ensaio
99%
Formulário
crystals
pf
198-200 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
chave InChI
IFQUPKAISSPFTE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B12407-25G | 4061833421611 |
B12407-500MG | |
B12407-1KG | |
B12407-5G | 4061832492087 |
B12407-5KG |