282987
Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate
98%
Sinônimo(s):
4-Hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, Phenol-4-sulfonic acid sodium salt dihydrate
Ensaio
98%
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].Oc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O4S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4,7H,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
chave InChI
SXONATFNYJWFNK-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- series of layered divalent transition metal benzenesulfonates
- luminescent ladder-like lanthanide coordination polymers of 4-hydroxybenzenesulfonate
- new polynorbornene ionomers bearing fluorinated pendant benzenesulfonate groups
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?