Documentos Principais
558036
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Penten-2-ol
95%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH2CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]20/D −5.0°, neat
índice de refração
n20/D 1.4240 (lit.)
pb
115-116 °C (lit.)
densidade
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3/t5-/m1/s1
chave InChI
ZHZCYWWNFQUZOR-RXMQYKEDSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)