Key Documents
06030
Sigma-Aldrich
2-Propene-1-thiol
technical, ~60% (GC)
Sinônimo(s):
Allyl mercaptan
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
74.14
Beilstein:
1697523
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
~60% (GC)
índice de refração
n20/D 1.4765 (lit.)
pb
67-68 °C (lit.)
densidade
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
SCC=C
InChI
1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
chave InChI
ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-15.56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Yeşeren Saylan et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(9) (2018-09-13)
Hemoglobin is an iron carrying protein in erythrocytes and also an essential element to transfer oxygen from the lungs to the tissues. Abnormalities in hemoglobin concentration are closely correlated with health status and many diseases, including thalassemia, anemia, leukemia, heart