363901
2-Chloro-2-propen-1-ol
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
2-Chloroallyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
133-134 °C (lit.)
densidade
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC(Cl)=C
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(4)2-5/h5H,1-2H2
chave InChI
OSCXYTRISGREIM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?