Documentos Principais
768308
Sigma-Aldrich
Chloro[di(1-adamantyl)-2-dimethylaminophenylphosphine]gold(I)
97%
Sinônimo(s):
Me-Dalphos-AuCl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H40AuClNP
Número CAS:
Peso molecular:
654.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
pf
236-299 °C (decomposition)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Au].CN(C)c1ccccc1P(C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)C56CC7CC(CC(C7)C5)C6
InChI
1S/C28H40NP.Au.ClH/c1-29(2)25-5-3-4-6-26(25)30(27-13-19-7-20(14-27)9-21(8-19)15-27)28-16-22-10-23(17-28)12-24(11-22)18-28;;/h3-6,19-24H,7-18H2,1-2H3;;1H/q;+1;/p-1
chave InChI
JCSJEPVSKVFFRE-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)