Key Documents
919004
Sigma-Aldrich
AliPhos
≥95%
Sinônimo(s):
2′-((7R,9R)-7,9-Diphenyl-1,4-dioxa-8-phosphaspiro[4.5]decan-8-yl)-N2,N2,N6,N6-tetramethyl-[1,1′-biphenyl]-2-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H38NO4P
Peso molecular:
567.65
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
−20°C
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)