Documentos Principais
918997
Sigma-Aldrich
AndrewPhos
≥95%
Sinônimo(s):
14,14-Dimethyl-13-(3-methoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-13-phosphadispiro[4.1.5.3]pentadecane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H53O3P
Número CAS:
Peso molecular:
564.78
Código UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
AndrewPhos is a biaryl phosphorinane ligand for Pd catalysis. This ligand has been used in a variety of Pd-catalyzed reactions including the sulfonamidation of aryl halides, C-O couplings, and C-N couplings.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)