Documentos Principais
918989
Sigma-Aldrich
SummerPhos
≥95%
Sinônimo(s):
13-(2′,4′,6′-Triisopropyl-3-methoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-13-phosphatrispiro[4.1.57.1.514.15]icosane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H57O3P
Número CAS:
Peso molecular:
604.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
P3(C4(CC6(OCCO6)CC53CCCCC5)CCCCC4)c1c(cccc1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC
InChI
1S/C39H57O3P/c1-27(2)30-23-32(28(3)4)35(33(24-30)29(5)6)31-15-14-16-34(40-7)36(31)43-37(17-10-8-11-18-37)25-39(41-21-22-42-39)26-38(43)19-12-9-13-20-38/h14-16,23-24,27-29H,8-13,17-22,25-26H2,1-7H3
chave InChI
CAIXYRCLMMAAON-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
SummerPhos is a biaryl phosphorinane ligand for Pd catalysis. This ligand has been used in a variety of Pd-catalyzed reactions including the sulfonamidation of aryl halides, C-O couplings, and C-N couplings.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)