Documentos Principais
918105
Sigma-Aldrich
(MeBPI)2Ni
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H32N10Ni
Número CAS:
Peso molecular:
711.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ni+2].[N-]5\C(=N\c8nccc(c8)C)\c6c(cccc6)\C\5=N/c7nccc(c7)C.[N-]1\C(=N\c4nccc(c4)C)\c2c(cccc2)\C\1=N/c3nccc(c3)C
chave InChI
UEBWUPHCLCWDLU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
(MeBPI)2Ni is a redox-active shuttle developed in the Sevov lab for electrocatalytic cross-electrophile coupling reactions. When combined with (MeBPI)Ni-OAc (919365), (MeBPI)Ni-OAc enables the reductive coupling of a wide range of aryl, heteroaryl, or vinyl bromides with primary or secondary alkyl bromides.
Product can be used with our Synlectro electrochemistry platform (ESYNTH001)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
918105-1G4065265099677
918105-250MG4065265099684