Documentos Principais
901907
Sigma-Aldrich
RuPhos
95%
Sinônimo(s):
2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-diisopropoxybiphenyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H43O2P
Número CAS:
Peso molecular:
466.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
pf
123-126 °C
125 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C30H43O2P/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3
chave InChI
MXFYYFVVIIWKFE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Bulky phosphine ligand used in a palladium-catalyzed cross-coupling of aminoethyltrifluoroborates with electron-poor aryl bromides.
Informações legais
Usage subject to Patents: EP 1097158; JP 5758844; CA 2336691
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9