Key Documents
918970
Sigma-Aldrich
VincePhos
≥95%
Sinônimo(s):
7,7,9,9-Tetramethyl-8-(2′,4′,6′-triisopropyl-3,6-dimethoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-8-phosphaspiro[4.5]decane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H51O4P
Número CAS:
Peso molecular:
554.74
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
VincePhos is a biaryl phosphorinane ligand for Pd catalysis. This ligand has been used in a variety of Pd-catalyzed reactions including the sulfonamidation of aryl halides, C-O couplings, and C-N couplings.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3