775444
Tris(1-pyrrolidinyl)phosphine
97%
Sinônimo(s):
Tripyrrolidinophosphine, Tris(N-pyrrolidinyl)phosphine, Tris(pyrrolidino)phosphine, Phosphorous acid tripyrrolidide, Tris(N,N-tetramethylene)phosphorous acid triamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.528
n20/D 1.53 (lit.)
pb
104 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.041 at 25 °C
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C1CCN(C1)P(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3P/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
chave InChI
PXFLCAQHOZXYED-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used as a phosphitylation reagent for oligonucleotide synthesis.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
209.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
98.8 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)