395099
Tris(4-fluorophenyl)phosphine
98%
Sinônimo(s):
Tri-(p-fluorophenyl)phosphine
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
79-83 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)P(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C18H12F3P/c19-13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(20)4-10-17)18-11-5-15(21)6-12-18/h1-12H
chave InChI
GEPJPYNDFSOARB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Rhodium-Catalyzed Oxygenative Addition to Terminal Alkynes for the Synthesis of Esters, Amides, and Carboxylic Acids
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
395099-1G | |
395099-5G | 4061831982954 |