8.08154
Thionyl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Thionyl chloride, Sulfurous acid dichloride, Sulfurous oxychloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
121 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
potência
324 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
76 °C/1013 hPa
pf
-104.5 °C
densidade
1.64 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
chave InChI
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- 4-(sulfinylamino)-1,2,4-triazole by reacting with 4-amino-1,2,4-triazole.
- Isothiazolopyrimidines from aminouracils via cyclization reaction.
- 1,2,6-triazine S-oxides by reacting with diimines via condensation reactions in the presence of pyridine.
- 2-oxo-1,3,2-dioxathianes by condensation reaction with alkane-1,3-diols.
- Cyclic sulfites by reacting with nitroglycols.
- Microporous organic polymers by aldol self-condensation reaction of di and multiacetyl building blocks.
Nota de análise
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1