Documentos Principais
8.03527
Sigma-Aldrich
Dodecylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
Dodecylamine, Laurylamine, 1-Aminododecan
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11NH2
Número CAS:
Peso molecular:
185.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
204-690-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<2 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
solid
potência
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
247-249 °C/1013 hPa
pf
25-28 °C
temperatura de transição
flash point >110 °C
densidade
0.80 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
chave InChI
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range: ≥ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8