Documentos Principais
8.06845
Sigma-Aldrich
Nonylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
Nonylamine, 1-Aminononane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H21N
Número CAS:
Peso molecular:
143.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-945-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.37 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
385 °C
pH
>7 (20 °C in H2O, undiluted)
p.e.
202 °C/1013 hPa
pf
-1 °C
temperatura de transição
flash point 63 °C
densidade
0.79 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCCCCCCC
InChI
1S/C9H21N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10;/h2-10H2,1H3;1H
chave InChI
IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup