Documentos Principais
8.02169
Sigma-Aldrich
Decanoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Decanoic acid, Capric acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)8COOH
Número CAS:
Peso molecular:
172.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
206-376-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.13 hPa ( 79 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
pf
29-32 °C
temperatura de transição
flash point 147 °C
densidade
0.89 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
690 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)CCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
296.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
147 °C - closed cup