07295
Nitrate Ionophore VI
for ion-selective electrodes, Selectophore™, function tested
Sinônimo(s):
9-Hexadecyl-1,7,11,17-tetraoxa-2,6,12,16-tetraazacycloeicosane
About This Item
Produtos recomendados
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore™
qualidade
function tested
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC1CONCCCNOCCCONCCCNOC1
InChI
1S/C28H60N4O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-28-26-35-31-22-16-20-29-33-24-18-25-34-30-21-17-23-32-36-27-28/h28-32H,2-27H2,1H3
chave InChI
NQESDIIOYWZCLK-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Componentes
5.2 wt% Nitrate ionophore VI (07295)
47.1 wt% Dibutyl phthalate (80100)
0.6 wt% Tetraoctylammonium chloride (87991)
47.1 wt% Poly(vinyl chloride) high molecular weight (81392)
propriedades físicas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?