21193
Calcium ionophore II
for ion-selective electrodes, Selectophore™, function tested
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′-Tetra[cyclohexyl]diglycolic acid diamide, N,N,N′,N′-Tetracyclohexyl-3-oxapentanediamide, ETH 129
About This Item
Produtos recomendados
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore™
Formulário
solid
qualidade
function tested
cadeia de caracteres SMILES
O=C(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C28H48N2O3/c31-27(29(23-13-5-1-6-14-23)24-15-7-2-8-16-24)21-33-22-28(32)30(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h23-26H,1-22H2
chave InChI
URAUKAJXWWFQSU-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)