21198
Calcium ionophore IV
Selectophore™, function tested
Sinônimo(s):
N,N-Dicyclohexyl-N′,N′-dioctadecyl-3-oxapentanediamide, N,N-Dicyclohexyl-N′,N′-dioctadecyl-diglycolic diamide, ETH 5234
About This Item
Produtos recomendados
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore™
qualidade
function tested
pf
50-53 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C52H100N2O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-39-45-53(46-40-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)51(55)47-57-48-52(56)54(49-41-35-33-36-42-49)50-43-37-34-38-44-50/h49-50H,3-48H2,1-2H3
chave InChI
CLLKVTAGSOWKHA-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)