Documentos Principais
00744
Supelco
Magnesium ionophore VII
Selectophore, function tested
Sinônimo(s):
4,13-[Bis(N-adamantylcarbamoyl)acetyl]-1,7,10,16,tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, K22B5
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H60N4O8
Número CAS:
Peso molecular:
700.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
qualidade
function tested
pf
85-90 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CC(=O)N1CCOCCOCCN(CCOCCOCC1)C(=O)CC(=O)NC23CC4CC(CC(C4)C2)C3)NC56CC7CC(CC(C7)C5)C6
InChI
1S/C38H60N4O8/c43-33(39-37-21-27-13-28(22-37)15-29(14-27)23-37)19-35(45)41-1-5-47-9-10-49-7-3-42(4-8-50-12-11-48-6-2-41)36(46)20-34(44)40-38-24-30-16-31(25-38)18-32(17-30)26-38/h27-32H,1-26H2,(H,39,43)(H,40,44)
chave InChI
IPVOJCDBVJUPRP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
Selected application examples
Outras notas
Mg-ionophore with excellent selectivity
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Design and Synthesis of Calcium and Magnesium Ionophores Based on Double-Armed Diazacrown Ether Compounds and Their Application to an Ion-Sensing Component for an Ion-Selective Electrode
Suzuki, K., et al.
Analytical Chemistry, 67, 324-324 (1995)
L Lvova et al.
Analytica chimica acta, 988, 96-103 (2017-09-17)
A systematic study of a series of diaza-18-crown-6 8-hydroxyquinoline (DCHQ) chemosensors, devoted to Mg(II) ion detection, was performed. Functionalization of DCHQ by peripheral substituents allowed the development of novel all-solid-state optodes via inclusion inside PVC-based polymeric films. The influence on
A Comparison of Neutral Mg2+-Selective Ionophores in Solvents Polymeric Membranes: Complex Stoichiometry
Zhang, W., et al.
Analytical Sciences, 16, 11-18 (2000)