Documentos Principais
308579
Sigma-Aldrich
5,6-Benzo-4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacos-5-ene solution
50 wt. % in toluene
Sinônimo(s):
Kryptofix® 222B, Kryptand 222B
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H36N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
424.53
Beilstein:
586455
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
50 wt. % in toluene
índice de refração
n20/D 1.516
densidade
0.995 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOc3ccccc3OCC2
InChI
1S/C22H36N2O6/c1-2-4-22-21(3-1)29-15-9-23-5-11-25-17-19-27-13-7-24(10-16-30-22)8-14-28-20-18-26-12-6-23/h1-4H,5-20H2
chave InChI
QXLUTPDNMOEWGG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5,6-Benzo-4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacos-5-ene can be used as a model ligand:
  • In the metal-ligand complex formation studies to predict ligand coordination with metal ions (Eu & Gd) using magnetic resonance imaging (MRI) technique.
  • In the study of coordination environment as well as redox and electronic properties of its YbII complexes.
Informações legais
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Spectroscopic and Electrochemical Trends in Divalent Lanthanides through Modulation of Coordination Environment
Jenks TC, et al.
Inorganic Chemistry, 59(4), 2613-2620 (2020)