99409
Magnesium ionophore II - cocktail A
Selectophore™
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Selectophore™
Nível de qualidade
Formulário
liquid
composição
Magnesium ionophore II, 10.0 wt. % (63083)
2-Nitrophenyl octyl ether, 87.0 wt. % (73732)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 3.0 wt. %
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)