21203
Calcium ionophore V
Selectophore™, ≥95%
Sinônimo(s):
10,19-Bis[(octadecylcarbamoyl)methoxyacetyl]-1,4,7,13,16-pentaoxa-10,19-diazacycloheneicosane, K23E1
About This Item
Produtos recomendados
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore™
Ensaio
≥95%
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)COCC(=O)N1CCOCCOCCOCCN(CCOCCOCC1)C(=O)COCC(=O)NCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C58H112N4O11/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-59-55(63)51-72-53-57(65)61-37-41-67-45-46-68-42-38-62(40-44-70-48-50-71-49-47-69-43-39-61)58(66)54-73-52-56(64)60-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-54H2,1-2H3,(H,59,63)(H,60,64)
chave InChI
LKKJODPUVIMZGC-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?